Stampa…
t-Boc-N-amido-PEG8-acid
Fornitore: Apollo Scientific
BIPG1805-50MG BIPG1805-100MG
APOSBIPG1805-50MGEA 68.3 EUR
APOSBIPG1805-50MG APOSBIPG1805-100MG
t-Boc-N-amido-PEG8-acid
t-Boc-N-amido-PEG8-acid
Formula: C₂₄H₄₇NO₁₂
Peso molecolare: 541.63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 1334169-93-5