2-(2-Propynyloxy)ethylamine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₉NO Densità: 0,96 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD16713446 CAS Number: 122116-12-5 UN: 2734 ADR: 8+3,II |