Stampa…
Methyl-PEG12-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-Dodecaoxaoctatriacontan-38-oic acid, m-PEG12-acid
BIPG1551-100MG BIPG1551-50MG
APOSBIPG1551-100MGEA 473 EUR
APOSBIPG1551-100MG APOSBIPG1551-50MG
Methyl-PEG12-carboxylic acid
Methyl-PEG12-carboxylic acid
Formula: C₂₆H₅₂O₁₄
Peso molecolare: 588,69 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08274611
CAS Number: 2135793-73-4