Stampa…
Mal-amido-PEG6-NHS
Fornitore: Apollo Scientific
BIPG1479-100MG BIPG1479-250MG
APOSBIPG1479-100MGEA 69.6 EUR
APOSBIPG1479-100MG APOSBIPG1479-250MG
Mal-amido-PEG6-NHS
Mal-amido-PEG6-NHS
Formula: C₂₆H₃₉N₃O₁₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11041093
CAS Number: 1137109-21-7