Stampa…
Mal-amido-PEG4-NHS
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIPG1478-50MG BIPG1478-100MG BIPG1478-250MG
APOSBIPG1478-50MGEA 102 EUR
APOSBIPG1478-50MG APOSBIPG1478-100MG APOSBIPG1478-250MG
Mal-amido-PEG4-NHS
Mal-amido-PEG4-NHS
Formula: C₂₂H₃₁N₃O₁₁
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11041113
CAS Number: 756525-99-2