Stampa…
Mal-amido-PEG2-NHS
Fornitore: Apollo Scientific
BIPG1477-1G BIPG1477-250MG
APOSBIPG1477-1GEA 270 EUR
APOSBIPG1477-1G APOSBIPG1477-250MG
Mal-amido-PEG2-NHS
Mal-amido-PEG2-NHS
Formula: C₁₈H₂₃N₃O₉
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11041137
CAS Number: 955094-26-5