Stampa…
Mal-amido-PEG12-acid
Fornitore: Apollo Scientific
BIPG1476-100MG BIPG1476-50MG BIPG1476-250MG
APOSBIPG1476-100MGEA 203 EUR
APOSBIPG1476-100MG APOSBIPG1476-50MG APOSBIPG1476-250MG
Mal-amido-PEG12-acid
Mal-amido-PEG12-acid
Formula: C₃₄H₆₀N₂O₁₇
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13184984
CAS Number: 871133-36-7