Stampa…
Mal-amido-PEG6-acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3-oxo-7,10,13,16,19,22-hexaoxa-4-azapentacosan-25-oic acid
BIPG1474-1G BIPG1474-250MG BIPG1474-500MG
APOSBIPG1474-1GEA 430 EUR
APOSBIPG1474-1G APOSBIPG1474-250MG APOSBIPG1474-500MG
Mal-amido-PEG6-acid
Mal-amido-PEG6-acid
Formula: C₂₂H₃₆N₂O₁₁
Peso molecolare: 504,53 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21363276
CAS Number: 1334177-79-5