Mal-amido-PEG4-acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
19-Maleimido-17-oxo-4,7,10,13-tetraoxa-16-azanonadecanoic acid, 1-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3-oxo-7,10,13,16-tetraoxa-4-azanonadecan-19-oic acid
BIPG1473-1G
BIPG1473-250MG
BIPG1473-500MG
APOSBIPG1473-1GEA
326
EUR
APOSBIPG1473-1G
APOSBIPG1473-250MG
APOSBIPG1473-500MG
Mal-amido-PEG4-acid
Mal-amido-PEG4-acid
Formula:
C₁₈H₂₈N₂O₉ Peso molecolare: 416,42 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13184954 CAS Number: 1263045-16-4 |