Stampa…
Mal-amido-PEG2-acid
Fornitore: Apollo Scientific
BIPG1472-1G BIPG1472-250MG
APOSBIPG1472-1GEA 310 EUR
APOSBIPG1472-1G APOSBIPG1472-250MG
Mal-amido-PEG2-acid
Mal-amido-PEG2-acid
Formula: C₁₄H₂₀N₂O₇
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11041136
CAS Number: 756525-98-1