Stampa…
Hydroxy-PEG6-t-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIPG1452-500MG BIPG1452-250MG BIPG1452-1G
APOSBIPG1452-500MGEA 255 EUR
APOSBIPG1452-500MG APOSBIPG1452-250MG APOSBIPG1452-1G
Hydroxy-PEG6-t-butyl ester
Hydroxy-PEG6-t-butyl ester
Formula: C₁₉H₃₈O₉
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 361189-64-2