Stampa…
Hydroxy-PEG4-t-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIPG1450-1G BIPG1450-500MG
APOSBIPG1450-1GEA 210 EUR
APOSBIPG1450-1G APOSBIPG1450-500MG
Hydroxy-PEG4-t-butyl ester
Hydroxy-PEG4-t-butyl ester
Formula: C₁₅H₃₀O₇
Peso molecolare: 332,39 g/mol
Densità: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 518044-32-1