PEG3-carboxylic acid tert-Butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
tert-Butyl 3-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)propanoate, 3-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]propanoic acid tert-Butyl ester, Hydroxy-PEG2-(CH2)2-Boc, tert-Butyl 3-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]propanoate, 9-Hydroxy-4,7-dioxanonanoic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 9-Hydroxy-4,7-dioxanonanoate
Formula:
C₁₁H₂₂O₅ Peso molecolare: 234,29 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20926380 CAS Number: 133803-81-3 |