Fmoc-N-amido-dPEG8-acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
BIPG1402-100MG
BIPG1402-500MG
APOSBIPG1402-100MGEA
270
EUR
APOSBIPG1402-100MG
APOSBIPG1402-500MG
Fmoc-N-amido-dPEG8-acid
Fmoc-N-amido-dPEG8-acid
Formula:
C₃₄H₄₉NO₁₂ Peso molecolare: 663.75 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
CAS Number:
756526-02-0 |