Stampa…
Fmoc-N-amido-dPEG®5-acid
Fornitore: Apollo Scientific
BIPG1399-500MG BIPG1399-1G BIPG1399-100MG
APOSBIPG1399-500MGEA 248 EUR
APOSBIPG1399-500MG APOSBIPG1399-1G APOSBIPG1399-100MG
Fmoc-N-amido-dPEG®5-acid
Fmoc-N-amido-dPEG5-acid
Formula: C₂₈H₃₇NO₉
Peso molecolare: 531,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 882847-32-7