Stampa…
Fmoc-N-amido-dPEG®4-acid
Fornitore: Apollo Scientific
BIPG1398-500MG BIPG1398-1G BIPG1398-250MG
APOSBIPG1398-500MGEA 176 EUR
APOSBIPG1398-500MG APOSBIPG1398-1G APOSBIPG1398-250MG
Fmoc-N-amido-dPEG®4-acid
Fmoc-N-amido-dPEG4-acid
Formula: C₂₆H₃₃NO₈
Peso molecolare: 487,54 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 557756-85-1