Stampa…
Fmoc-N-amido-dPEG®3-acid
Fornitore: Apollo Scientific
BIPG1397-500MG BIPG1397-1G BIPG1397-100MG
APOSBIPG1397-500MGEA 176 EUR
APOSBIPG1397-500MG APOSBIPG1397-1G APOSBIPG1397-100MG
Fmoc-N-amido-dPEG®3-acid
Fmoc-N-amido-dPEG3-acid
Formula: C₂₄H₂₉NO₇
Peso molecolare: 443,49 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 867062-95-1