Stampa…
Fmoc-N-amido-dPEG2-acid
Fornitore: Apollo Scientific
BIPG1396-1G
APOSBIPG1396-1GEA 226 EUR
APOSBIPG1396-1G
Fmoc-N-amido-dPEG2-acid
Fmoc-N-amido-dPEG2-acid
Formula: C₂₂H₂₅NO₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 872679-70-4