Stampa…
Biotin-PEG4-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(14-Amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, Amine-PEG4-Biotin, N-Biotinyl-3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diamine, N-[2-[2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]biotinamide
BIPG1209-100MG BIPG1209-50MG BIPG1209-250MG
APOSBIPG1209-100MGEA 248 EUR
APOSBIPG1209-100MG APOSBIPG1209-50MG APOSBIPG1209-250MG
Biotin-PEG4-amine
Biotin-PEG4-amine
Formula: C₂₀H₃₈N₄O₆S
Peso molecolare: 462,606 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26142992
CAS Number: 663171-32-2