Biotin-PEG3-Amine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
BIPG1208-100MG
BIPG1208-50MG
APOSBIPG1208-100MGEA
161
EUR
APOSBIPG1208-100MG
APOSBIPG1208-50MG
Biotin-PEG3-Amine
Biotin-PEG3-amine
Formula:
C₁₈H₃₄N₄O₅S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09952640 CAS Number: 359860-27-8 |