Stampa…
Biotin-PEG2-Amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIPG1207-100MG BIPG1207-50MG BIPG1207-250MG
APOSBIPG1207-100MGEA 217 EUR
APOSBIPG1207-100MG APOSBIPG1207-50MG APOSBIPG1207-250MG
Biotin-PEG2-Amine
Biotin-PEG2-Amine
Formula: C₁₆H₃₀N₄O₄S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09264745
CAS Number: 138529-46-1