Stampa…
Biotin-PEG4-acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Biotin-PEG4-propionic acid, 15-(Biotinamido)-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic Acid, PEG4-biotin acid, 17-Oxo-21-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-4,7,10,13-tetraoxa-16-azahenicosanoic acid
BIPG1199-100MG BIPG1199-250MG
APOSBIPG1199-100MGEA 212 EUR
APOSBIPG1199-100MG APOSBIPG1199-250MG
Biotin-PEG4-acid
Biotin-PEG4-acid
Formula: C₂₁H₃₇N₃O₈S
Peso molecolare: 491,60 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08457831
CAS Number: 721431-18-1