Stampa…
Azido-PEG24-alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIPG1120-100MG BIPG1120-250MG
APOSBIPG1120-100MGEA 364 EUR
APOSBIPG1120-100MG APOSBIPG1120-250MG
Azido-PEG24-alcohol
Azido-PEG24-alcohol
Formula: C₄₈H₉₇N₃O₂₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 73342-16-2