Stampa…
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: PEG5-Azide
BIPG1118-250MG BIPG1118-1G
APOSBIPG1118-250MGEA 179 EUR
APOSBIPG1118-250MG APOSBIPG1118-1G
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanol
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanol
Formula: C₁₀H₂₁N₃O₅
Peso molecolare: 263,29 g/mol
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD20134131
CAS Number: 86770-68-5