Stampa…
11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: PEG4-Azide, Azido PEG4-alcohol
BIPG1117-250MG BIPG1117-1G BIPG1117-5G
APOSBIPG1117-250MGEA 135 EUR
APOSBIPG1117-250MG APOSBIPG1117-1G APOSBIPG1117-5G
11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol
11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol
Formula: C₈H₁₇N₃O₄
Peso molecolare: 219,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03701128
CAS Number: 86770-67-4