Azido-PEG24-acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
BIPG1113-100MG
BIPG1113-50MG
APOSBIPG1113-100MGEA
569
EUR
APOSBIPG1113-100MG
APOSBIPG1113-50MG
Azido-PEG24-acid
Azido-PEG24-acid
Formula:
C₅₁H₁₀₁N₃O₂₆ Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
CAS Number:
1167575-20-3 |