Stampa…
Azido-PEG8-acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Azido-dPEG®8-acid
BIPG1109-100MG BIPG1109-50MG BIPG1109-250MG
APOSBIPG1109-100MGEA 263 EUR
APOSBIPG1109-100MG APOSBIPG1109-50MG APOSBIPG1109-250MG
Azido-PEG8-acid
Azido-PEG8-acid
Formula: C₁₉H₃₇N₃O₁₀
Peso molecolare: 467,51 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 1214319-92-2