Stampa…
Azido-PEG4-acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIPG1106-250MG BIPG1106-50MG BIPG1106-100MG
APOSBIPG1106-250MGEA 345 EUR
APOSBIPG1106-250MG APOSBIPG1106-50MG APOSBIPG1106-100MG
Azido-PEG4-acid
Azido-PEG4-acid
Formula: C₁₁H₂₁N₃O₆
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD12406155
CAS Number: 1257063-35-6