Stampa…
Amino-PEG8-t-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxaheptacosan-27-oate, Amino-PEG8-Boc
BIPG1076-250MG BIPG1076-100MG BIPG1076-500MG
APOSBIPG1076-250MGEA 238 EUR
APOSBIPG1076-250MG APOSBIPG1076-100MG APOSBIPG1076-500MG
Amino-PEG8-t-butyl ester
Amino-PEG8-t-butyl ester
Formula: C₂₃H₄₇NO₁₀
Peso molecolare: 497.62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11041142
CAS Number: 756526-06-4