Stampa…
Amino-PEG4-t-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIPG1073-500MG BIPG1073-250MG BIPG1073-1G
APOSBIPG1073-500MGEA 241 EUR
APOSBIPG1073-500MG APOSBIPG1073-250MG APOSBIPG1073-1G
Amino-PEG4-t-butyl ester
Amino-PEG4-t-butyl ester
Formula: C₁₅H₃₁NO₆
Peso molecolare: 321,41 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 581065-95-4