Stampa…
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIPG1063-1G BIPG1063-5G
APOSBIPG1063-1GEA 171 EUR
APOSBIPG1063-1G APOSBIPG1063-5G
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid 99%
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid
Formula: C₆H₁₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185897
CAS Number: 134978-97-5