Stampa…
Amino-PEG4-acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: NH2-PEG4-CH2CH2COOH, (PEO)4-Aminopropionic acid, 1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oic acid, Tetraethylene glycol α-amino-ω-propionic acid
BIPG1052-100MG BIPG1052-250MG BIPG1052-500MG
APOSBIPG1052-100MGEA 87.3 EUR
APOSBIPG1052-100MG APOSBIPG1052-250MG APOSBIPG1052-500MG
Amino-PEG4-acid
Amino-PEG4-acid
Formula: C₁₁H₂₃NO₆
Peso molecolare: 265,30 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11041129
CAS Number: 663921-15-1