Amino-PEG8-alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Amino-dPEG®8-alcohol, NH2-PEG8-OH, 23-Amino-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-ol
Formula:
C₁₆H₃₅NO₈ Peso molecolare: 369.45 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD11041128 CAS Number: 352439-37-3 |