Stampa…
Amino-PEG4-alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIPG1046-10G BIPG1046-1G BIPG1046-5G
APOSBIPG1046-10GEA 683 EUR
APOSBIPG1046-10G APOSBIPG1046-1G APOSBIPG1046-5G
Amino-PEG4-alcohol
Amino-PEG4-alcohol
Formula: C₈H₁₉NO₄
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 86770-74-3