Stampa…
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethanol
BIPG1045-1G BIPG1045-5G BIPG1045-10G
APOSBIPG1045-1GEA 23.4 EUR
APOSBIPG1045-1G APOSBIPG1045-5G APOSBIPG1045-10G
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol 97%
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol
Formula: C₆H₁₅NO₃
Peso molecolare: 149,19 g/mol
Densità: 1,0773 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07367495
CAS Number: 6338-55-2
UN: 2735
ADR: 8,II