Stampa…
Amino-PEG8-acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIPG1036-100MG BIPG1036-50MG
APOSBIPG1036-100MGEA 46.4 EUR
APOSBIPG1036-100MG APOSBIPG1036-50MG
Amino-PEG8-acid
Amino-PEG8-acid
Formula: C₁₉H₃₉NO₁₀
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 756526-04-2