Stampa…
Amino-PEG6-acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIPG1035-100MG BIPG1035-50MG BIPG1035-250MG
APOSBIPG1035-100MGEA 176 EUR
APOSBIPG1035-100MG APOSBIPG1035-50MG APOSBIPG1035-250MG
Amino-PEG6-acid
Amino-PEG6-acid
Formula: C₁₅H₃₁NO₈
Peso molecolare: 353,41 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 905954-28-1