Stampa…
Amino-PEG4-acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: NH2-PEG4-CH2CH2COOH, (PEO)4-Aminopropionic acid, 1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oic acid, Tetraethylene glycol α-amino-ω-propionic acid
BIPG1033-100MG BIPG1033-250MG BIPG1033-500MG
APOSBIPG1033-100MGEA 139 EUR
APOSBIPG1033-100MG APOSBIPG1033-250MG APOSBIPG1033-500MG
Amino-PEG4-acid
Amino-PEG4-acid
Formula: C₁₁H₂₃NO₆
Peso molecolare: 265,30 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11041129
CAS Number: 663921-15-1