Stampa…
6-Benzylaminopurine soluzione 1,0 mg/ml
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-BAP, 6-Benzyladenine, N6-Benzyladenine, Benzyl(purin-6-yl)amine
BIPB130-100ML BIPB130-500ML
APOSBIPB130-100MLEA 51 EUR
APOSBIPB130-100ML APOSBIPB130-500ML
6-Benzylaminopurine soluzione 1,0 mg/ml
6-Benzylaminopurine
  • Plant tissue culture tested
Formula: C₁₂H₁₁N₅
Peso molecolare: 225,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005572
CAS Number: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5