Stampa…
Propidium iodide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIP4355-100MG BIP4355-250MG BIP4355-50MG
APOSBIP4355-100MGEA 143 EUR
APOSBIP4355-100MG APOSBIP4355-250MG APOSBIP4355-50MG
Propidium iodide
Propidium iodide
Fluorescent staining compound.
Formula: C₂₇H₃₄I₂N₄
Punto di fusione: 220…225 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011921
CAS Number: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0