Stampa…

Dimidio bromuro

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 2,7-Diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide

BIP4354-250MG BIP4354-1G BIP4354-5G
APOSBIP4354-250MGEA 36.4 EUR
APOSBIP4354-250MG APOSBIP4354-1G APOSBIP4354-5G
Dimidio bromuro
Dimidio bromuro
Formula: C₂₀H₁₈BrN₃
Peso molecolare: 380.29 g/mol
Punto di fusione: 242…248 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011757
CAS Number: 518-67-2
EINECS: 208-256-7

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR