Stampa…
Puromicina idrocloruro (from Streptomyces alboniger) animal-free
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-2-Amino-N-((2S,3S,4R,5R)-5-(6-(Dimethylamino)-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl)-3-(4-methoxyphenyl)propanamide dihydrochloride
BIP4033-100MG BIP4033-50MG
APOSBIP4033-100MGEA 284 EUR
APOSBIP4033-100MG APOSBIP4033-50MG
Puromicina idrocloruro (from Streptomyces alboniger) animal-free
Puromycin dihydrochloride
Formula: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl
Punto di fusione: 179…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00012691
CAS Number: 58-58-2
EINECS: 200-387-8