Stampa…
Puromicina idrocloruro
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-2-Amino-N-((2S,3S,4R,5R)-5-(6-(Dimethylamino)-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl)-3-(4-methoxyphenyl)propanamide dihydrochloride
BIP3340-100MG BIP3340-250MG BIP3340-500MG
APOSBIP3340-100MGEA 132 EUR
APOSBIP3340-100MG APOSBIP3340-250MG APOSBIP3340-500MG
Puromicina idrocloruro
Puromycin dihydrochloride
Formula: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00012691
CAS Number: 58-58-2
EINECS: 200-387-8