Stampa…
PIPES sale sodico ≥97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIP1705-100G BIP1705-500G
APOSBIP1705-100GEA 58 EUR
APOSBIP1705-100G APOSBIP1705-500G
PIPES sale sodico ≥97%
PIPES sale sodico
  • Buffer
Formula: C₈H₁₇N₂NaO₆S₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065472
CAS Number: 10010-67-0