Stampa…
Paxilline (from Penicillium paxilli)
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIP1004-10MG BIP1004-5MG BIP1004-1MG
APOSBIP1004-10MGEA 567 EUR
APOSBIP1004-10MG APOSBIP1004-5MG APOSBIP1004-1MG
Paxilline (from Penicillium paxilli)
Paxilline
Formula: C₂₇H₃₃NO₄
Peso molecolare: 435.564 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00083464
CAS Number: 57186-25-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II