Stampa…
Patulin (from Penicillium expansum)
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIP1003-10MG BIP1003-5MG
APOSBIP1003-10MGEA 306 EUR
APOSBIP1003-10MG APOSBIP1003-5MG
Patulin (from Penicillium expansum)
Patulin
Mycotoxin
Formula: C₇H₆O₄
Peso molecolare: 154,121 g/mol
Punto di fusione: 109…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005858
CAS Number: 149-29-1
EINECS: 205-735-2
UN: 3462
ADR: 6.1,II