Paclitaxel (from Taxus Mairei)
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
BIP1002-250MG
BIP1002-500MG
APOSBIP1002-250MGEA
152
EUR
APOSBIP1002-250MG
APOSBIP1002-500MG
Paclitaxel (from Taxus Mairei)
Paclitaxel
Potential anti-neoplastic
Formula:
C₄₇H₅₁NO₁₄ Peso molecolare: 853,91 g/mol Punto di fusione: 213 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00869953 CAS Number: 33069-62-4 |