Stampa…
Puromycin aminonucleoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIP1001-100MG BIP1001-25MG BIP1001-10MG
APOSBIP1001-100MGEA 858 EUR
APOSBIP1001-100MG APOSBIP1001-25MG APOSBIP1001-10MG
Puromycin aminonucleoside
Puromycin aminonucleoside
Formula: C₁₂H₁₈N₆O₃
Peso molecolare: 294,31 g/mol
Punto di fusione: 218…222 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00063462
CAS Number: 58-60-6
EINECS: 200-388-3