1,4-Diaminobutane dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
BIP0733-100G
BIP0733-25G
APOSBIP0733-100GEA
31.9
EUR
APOSBIP0733-100G
APOSBIP0733-25G
1,4-Diaminobutane dihydrochloride
1,4-Diaminobutane dihydrochloride
- Plant tissue culture tested
Formula:
C₄H₁₄Cl₂N₂ Punto di fusione: 280 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00012526 CAS Number: 333-93-7 EINECS: 206-375-9 |