Stampa…
L(-)-Prolina ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIP0717-500G BIP0717-100G
APOSBIP0717-500GEA 36.4 EUR
APOSBIP0717-500G APOSBIP0717-100G
L(-)-Prolina ≥99%
L(-)-Prolina
USP, pyrogen free
Formula: C₅H₉NO₂
Punto di fusione: 228 °C (dec.)
Densità: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064318
CAS Number: 147-85-3
EINECS: 205-702-2